Principaux documents
SRP0594
Sigma-Aldrich
Mouse TDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
3-dioxygenase-2, TDO, Tryptophan 2
50 μG
406.00 CHF
406.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Changer de vue
50 μG
406.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
406.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
49 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... TDO2(56720)
Description générale
Mouse Tryptophan 2,3-dioxygenase-2 (TDO2), GenBank Accession No.NM_019911, a.a. 2-406(end) with an Nterminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable