Principaux documents
SRP0535
Sigma-Aldrich
CD160, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Natural killer cell receptor BY55
50 μG
554.00 CHF
554.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
554.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
554.00 CHF
Check Cart for Availability
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
17.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD160(11126)
Description générale
Human CD160, also known as Natural killer cell receptor BY55, GenBank Accession No. NM_007053, a.a. 27-159 expressed in a HEK293 cell expression system, with a Cterminal His-tag and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 17.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable