Principaux documents
SRP0509
Sigma-Aldrich
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
GPD1, GPDH1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
50 μG
362.00 CHF
362.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
362.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
362.00 CHF
Check Cart for Availability
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
38.4 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GPD1(2819)
Description générale
Human GPD1 (glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1), also known as GPDH1, GenBank Accession No. NM_005276, a.a. 2-349(end), with N-terminal His-tag, MW=38.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable