SML3933
CLC-2 channel inhibitor, AK-42
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[2,6-Dichloro-3-(phenylmethoxy)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, AK-42
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(NC2=C(Cl)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2Cl)N=CC=C1)O
Actions biochimiques/physiologiques
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable