524488
Phloretin
A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC₅₀ = 20-50 µM).
Synonyme(s) :
Phloretin, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3- p-hydroxyphenylpropiophenone, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3-p-hydroxyphenylpropiophenone
139.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
About This Item
139.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7326
Essai
≥97% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)CCc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Clé InChI
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Koh, D.S., et al. 1994. Neurosci. Lett. 165, 167.
Morreale de Escobar, G., et al. 1994. Endocrinology134, 2410.
Prevarskaya, N., et al. 1994. Mol. Cell. Neurosci.5, 699.
Kitanaka, J., et al. 1993. J. Neurochem.60, 704.
Wang, X., et al. 1993. Biochem. J.290, 249.
Benga, G., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol.59, 219.
Jordan, M.L., and Wright, J. 1991. J. Surg. Res.50, 569.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable