Principaux documents
SML3617
Sigma-Aldrich
NBP
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(6-(((p-tolylthio)carbonyl)oxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, NE bioluminescent probe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14N2O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.52
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
Clé InChI
XUDRIMTVTPBVLM-CQSZACIVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zeping Zuo et al.
Analytical chemistry, 94(17), 6441-6445 (2022-04-23)
As a neurotransmitter, norepinephrine (NE) is critical for psychiatric conditions, neurodegenerative diseases, and pheochromocytoma. A real-time and noninvasive method for the detection of NE as a tracer to investigate the NE-relevant disease treatment process is urgently desirable. Herein, we successfully