B3670
Betacellulin human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
BTC
558.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
558.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Betacellulin human, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1-0.6 ng/mL ED50
Poids mol.
protein 9.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BTC(685)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable