SML3369
A-674563 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
αS-[[[5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridinyl]oxy]methyl]-benzeneethanamine hydrochloride, (1S)-1-Benzyl-2-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-pyridin-3-yloxy)-ethylamine hydrochloride, (2S)-1-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)pyridin-3-yloxy)-3-phenylpropan-2-amine hydrochloride, A 674563 hydrochloride, A674563 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3