Principaux documents
SML3208
Sigma-Aldrich
CPYPP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[3′-(2′′-chlorophenyl)-2′-propen-1′-ylidene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
5 MG
94.10 CHF
25 MG
378.00 CHF
94.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
94.10 CHF
25 MG
378.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H13ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
94.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange to dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)C=CC=C2C(=O)N(NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13ClN2O2/c19-16-12-5-4-7-13(16)8-6-11-15-17(22)20-21(18(15)23)14-9-2-1-3-10-14/h1-12H,(H,20,22)
Clé InChI
VVZJFICTTKPNCK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CPYPP is a cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain. CPYPP is a DOCK2-Rac1 interaction inhibitor. It also inhibits DOCK1 and DOCK5. CPYPP potently inhibits metastatic spread of aggressive ROBO1deficient prostate cancer cells through the vasculature of transgenic Zebrafish model.
cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain