SML2972
Cyclopentenyl uracil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(1R,4R,5S)-4,5-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Cyclopentenyluracil, Cyclopentenyluridine, NSC 375574
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2O5/c13-4-5-3-6(9(16)8(5)15)12-2-1-7(14)11-10(12)17/h1-3,6,8-9,13,15-16H,4H2,(H,11,14,17)/t6-,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
FCWVOJUKQSHZIV-VDAHYXPESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable