Principaux documents
SML1122
Sigma-Aldrich
BTB06584
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
5 MG
134.00 CHF
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
134.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H12ClNO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
Clé InChI
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable