Principaux documents
SAB1408196
Sigma-Aldrich
Anti-ATPIF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ATPI, ATPIP, IP, MGC1167, MGC8898
50 μG
403.00 CHF
403.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
403.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
403.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~12.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATPIF1(93974)
Description générale
This gene encodes a mitochondrial ATPase inhibitor. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
ATPIF1 (NP_057395.1, 1 a.a. ~ 106 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVTALAARTWLGVWGVRTMQARGFGSDQSENVDRGAGSIREAGGAFGKREQAEEERYFRAQSREQLAALKKHHEEEIVHHKKEIERLQKEIERHKQKIKMLKHDD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable