Principaux documents
SML1004
Sigma-Aldrich
ML211
Synonyme(s) :
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
5 MG
124.00 CHF
25 MG
482.00 CHF
124.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
124.00 CHF
25 MG
482.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H30N4O2
Poids moléculaire :
418.53
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.77
124.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 and lysophospholipase 2.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.