SML0835
PF74
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-N-[(1S)-2-(methylphenylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- 1H-indole-3-acetamide, PF 3450074, PF-3450074
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c(c(c1C)CC(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N(C)c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-19-23(22-15-9-10-16-24(22)28-19)18-26(31)29-25(17-20-11-5-3-6-12-20)27(32)30(2)21-13-7-4-8-14-21/h3-16,25,28H,17-18H2,1-2H3,(H,29,31)/t25-/m0/s1
Clé InChI
ACDFWSNAQWFRRF-VWLOTQADSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable