P6532
Prostaglandin E2
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Puissance
0.25-100 ng/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Clé InChI
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGER3(5733) , PTGER4(5734) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges