Documents
SML0436
Sigma-Aldrich
BNS-22
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-[(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)carbonyl]-5,7-dimethoxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=C2C(OC(C=C2CCC)=O)=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4CCC3)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
Clé InChI
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BNS-22 is a derivative of natural product GUT-70 isolated from the stem bark of Calophyllum brasiliense exhibits antiproliferative activity against human cancer cells. It appears that BNS-22 is a specific DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor. BNS-22 does not induce DNA damage.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable