1601361
USP
Chlorobenzene solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorobenzene solution, Chlorobenzene in DMSO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87.00 °C