1154900
USP
Cyclomethicone 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dodecamethylcyclohexasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclomethicone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Clé InChI
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup