SML0039
Armodafinil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-Modafinil; 2-[(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]-acetamide, CEP 10952, CRL 40982, Nuvigil
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -15 to -20° in methanol (C=1)
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥16 mg/mL
Auteur
Teva
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
Clé InChI
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A3(6531)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable