Documents
SMB00520
Sigma-Aldrich
2-(2-Acetyl-3-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC)=CC(CC(O)=O)=C1C(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-6(12)11-7(4-10(14)15)3-8(16-2)5-9(11)13/h3,5,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
UYUOIPIOTPMHKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable