Documents
SMB00202
Sigma-Aldrich
Undulatoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1
InChI
1S/C16H18O9/c1-6-2-8(18)12-9(19)3-7(4-10(12)23-6)24-16-15(22)14(21)13(20)11(5-17)25-16/h2-4,11,13-17,19-22H,5H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
BYYDEEAJCDGLER-YMILTQATSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable