Principaux documents
SMB00415
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Man-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl α-D-Mannopyranoside
25 MG
844.00 CHF
844.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
844.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O9
Poids moléculaire :
350.36
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
844.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
Clé InChI
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside.
Actions biochimiques/physiologiques
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable