Principaux documents
SMB00324
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys[Nε-(i,i-Fru),Nε-Boc]-OH
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc,Nε-Boc-Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxy-D-fructopyranosyl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Lys[Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxyfructopyranosyl),Nε-Boc]-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H50N2O11
Poids moléculaire :
710.81
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@]3(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCCCC(NC(OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6)=O)C(O)=O)[C@H](OC(C)(C)O3)C2O1
InChI
1S/C38H50N2O11/c1-35(2,3)50-34(44)40(22-38-31(49-37(6,7)51-38)30-29(21-46-38)47-36(4,5)48-30)19-13-12-18-28(32(41)42)39-33(43)45-20-27-25-16-10-8-14-23(25)24-15-9-11-17-26(24)27/h8-11,14-17,27-31H,12-13,18-22H2,1-7H3,(H,39,43)(H,41,42)/t28?,29-,30-,31-,38+/m1/s1
Clé InChI
LJIRKXGMKUBPEY-KFKXUZSZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable