810205P
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine-N-NBD
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810205P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810205P-50ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C21
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable