Principaux documents
SCP0022
Sigma-Aldrich
ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
1 MG
255.00 CHF
255.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
255.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H107N25O19S2
Poids moléculaire :
1594.82
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
255.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Cys-NH2
Application
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable