P14858
Phenoxazine
97%
Synonyme(s) :
5,6-Dibenzo-1,4-oxazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
156-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Clé InChI
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable