SBR00015
AEBSF Ready Made Solution
Synonyme(s) :
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable