SAE0051
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
263.00 CHF
About This Item
263.00 CHF
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥35 unit/mg solid
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable