G9637
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Pediococcus sp.
lyophilized powder, 40-80 units/mg solid, pH 8.1
Synonyme(s) :
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Pediococcus spp.)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
40-80 units/mg solid, pH 8.1
Poids mol.
~76 kDa (gel filtration)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Propriétés physiques
Michaelis constants : 3.2x10 -3M (L-α-Glycerophosphate), 6.8 x 10 -3M (D, L-form)
Inhibitors : Ionic detergents (SDS, LBS, etc.), Hg++, Ag+
Optimum pH : 8.0 - 8.5Optimum temperature : 35 - 40oC
pH Stability : pH 6.5 - 8.5 (25oC, 20hr) Thermal stability : below 40oC (pH 7.0, 15min)
Substrate specificity : The enzyme has the highest specificity for L-form of a-γlycerophosphate
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)