SAB5600200
Anti-Mouse Ig Lamda Light Chain antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM110, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Mouse Immunoglobulin LM, Mouse Immunoglobulin lambda light chain, Mouse Lambda 1 immunoglobulin light chain
388.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
About This Item
388.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM110, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable