SAB4701133
Monoclonal Anti-CD68-APC antibody produced in mouse
clone Y1/82A
Synonyme(s) :
GP110, LAMP4, SCARD1
404.00 CHF
About This Item
404.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Y1/82A, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
NM_001251.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD68(968)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable