SAB4701107
Monoclonal Anti-CD163 antibody produced in mouse
clone GHI/61
Synonyme(s) :
MM130, SCARI1
404.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
404.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GHI/61, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
NP_004235.4
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD163(9332)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable