SAB4700862
Monoclonal Anti-CD103 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT8
Synonyme(s) :
ITGAE, Integrin alpha E, alpha E integrin
380.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
380.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ber-ACT8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numéro d'accès
P38570
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAE(3682)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable