Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB4504151
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Coagulation Factor III (pSer290) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
485.00 CHF
485.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
100 μG
485.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
485.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer290)
Informations sur le gène
human ... F3(2152)
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Coagulation Factor III around the phosphorylation site of Ser290.
Immunogen Range: 246-295
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable