Principaux documents
SAB4301652
Sigma-Aldrich
Anti-LOXL3
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
LOXL
100 μL
283.00 CHF
283.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μL
283.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
283.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numéro d'accès
NP_115992
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LOXL3(84695)
Immunogène
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human lysyl oxidase-like 3
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable