SAB4200822
Anti-LC3C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~16/18 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 1:400-1:800 using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3C(440738)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable