Principaux documents
AP132F
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué au FITC
2 mg/mL, Chemicon®
2 MG
218.00 CHF
218.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 MG
218.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
218.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Réagit avec la chaîne gamma des IgG de lapin, ainsi qu'avec les chaînes légères de toutes les classes d'immunoglobulines de lapin. Monospécifique sur IEP lorsque testé sur du sérum entier de lapin.
FLUOROPORE/PROTÉINE :
environ 12 mg/mg.
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué au FITC, est un anticorps dirigé contre l'IgG de lapin et destiné à l'IF.
Forme physique
Reconstituer dans 1 ml d'eau distillée stérile.
Stockage et stabilité
la concentration de la protéine et des sels tampons sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale après
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Danit Mechlovich et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 333(3), 874-882 (2010-03-20)
Increasing evidence suggests that oxidative stress (OS)-induced pancreatic beta-cell impairments is involved in diabetes and diabetic complications. Our group has recently synthesized two multifunctional nontoxic, lipophilic, iron-chelating drugs, 5-{N-methyl-N-propargylaminomethyl}-8-hydroxyquinoline (M30) and 5-{4-propargylpiperazin-1-ylmethyl}-8-hydroxyquinoline (HLA20), for the treatment of various OS-mediated pathogeneses.
Daehwan Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 9490-9490 (2017-08-27)
Although assisted reproductive technology (ART) currently exists, the only embryo preservation technology that is available is cryopreservation. In the present study, small molecules were used to hold embryos at room temperature. The basic medium for embryo holding for a short
Qunhua Bai et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(2), 1060-1066 (2016-07-23)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder, which is characterized by the hallmark feature of loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra. Energy metabolic disorder is associated with the pathogenesis of PD; however, the development of
Sean McCutcheon et al.
Cell adhesion & migration, 11(1), 1-12 (2016-01-09)
Central nervous system (CNS) cells cultured in vitro as neuroclusters are useful models of tissue regeneration and disease progression. However, the role of cluster formation and collective migration of these neuroclusters to external stimuli has been largely unstudied in vitro.
M Espe et al.
SpringerPlus, 4, 658-658 (2015-11-07)
Hydrolyzed fish proteins (H-pro) contains high concentrations of free amino acids and low molecular peptides that potentially benefit health. The following study aimed to test whether the water soluble phase of H-pro could reduce apoptosis and inflammation in primary liver