SAB4200792
Anti-β-Tubulin IV antibody, Mouse monoclonal
clone ONS.1A6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TUBB4
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ONS.1A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~55 kDa
Espèces réactives
chicken, bovine, rat, mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin Hs68 cells.
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence: a working concentration of 5-10 μg/mL is recommended using human foreskin Hs68 cells.
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable