SAB4200592
Anti-IDH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), Anti-soluble
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction).
immunoprecipitation (IP): 10 μg using lysates of HepG2 cells.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U-87 glioblastoma cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDH1(3417)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable