SAB4200590
Anti-WHAMM (C-terminal) Produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~100 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human WHAMM.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WHAMM(123720)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable