ABN105
Anti-Sox11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-11
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (tissue)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX11(6664)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blot Analysis: A representative lot detecte Sox-11 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 mg/mL of this antibody detected Sox-11 in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable