07-049
Anti-Nedd4
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC: 2.3.2.26, Cell proliferation-inducing gene 53 protein, HECT-type E3 ubiquitin transferase NEDD4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDFIP1(80762)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nedd4 in rat kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Kidney cytoplasmic extracts.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1