SAB1405151
Monoclonal Anti-TNFRSF19 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TAJ, TAJ-alpha, TRADE, TROY
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.01 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF19(55504)
Description générale
Immunogène
Sequence
ESGDCRQQEFRDRSGNCVPCNQCGPGMELSKECGFGYGEDAQCVTCRLHRFKEDWGFQKCKPCLDCAVVNRFQKANCSATSDAICGDCLP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable