SAB1402612
Monoclonal Anti-SCYL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GKLP, HT019, MGC78454, NKTL, NTKL, P105, TAPK, TEIF, TRAP
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
About This Item
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCYL1(57410)
Immunogène
Sequence
DHKSSKSPESDWSSWEAEGSWEQGWQEPSSQEPPPDGTRLASEYNWGGPESSDKGDPFATLSARPSTQDRSRLSWPGRSARSGGGRWRPNAPRGRWPRAP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable