ABS1494
Anti-SCYL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
N-terminal kinase-like protein, Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, SCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, Telomerase transcriptional element-interacting factor, Teratoma-associated tyrosine kinase
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCYL1(57410)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected SCY1-Like Protein 1 (SCYL1) in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable