SAB1306032
ANTI-AMPK ALPHA 1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
5′-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1, AMPK1, Acetyl-CoA carboxylase kinase, Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase kinase, PRKAA1
326.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
326.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
64009 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable