S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Synonyme(s) :
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
428.00 CHF
About This Item
428.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of 23.0 μmol
Solubilité
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
Clé InChI
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable