Principaux documents
S4172
Sigma-Aldrich
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Synonyme(s) :
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
250 G
92.30 CHF
1 KG
174.00 CHF
92.30 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
92.30 CHF
1 KG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
NaNH4HPO4 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
92.30 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
BioPerformance Certified
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99%
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Clé InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Keiko Inami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3297-3302 (2015-05-16)
N-Nitroso-N-methylurea (NMU) is a potent carcinogen and suspected as a cause of human cancer. In this study, mutagenic NMU was detected by HPLC after the transnitrosation of non-mutagenic N-nitrosoproline (NP) to N-methylurea in the presence of thiourea (TU) under acidic
Toine F H Bovee et al.
Mutation research, 778, 1-10 (2015-05-30)
It has previously been demonstrated by others that acetone extracts of Senecio jacobaea (syn. Jacobaea vulgaris, common or tansy ragwort) test positive in the Salmonella/microsome mutagenicity test (Ames test). Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are thought to be responsible for these mutagenic