Principaux documents
S4023
Sigma-Aldrich
Sigma-Fluor High Performance LSC Cocktail
For aqueous samples
4 L
1 700.00 CHF
1 700.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 L
1 700.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 700.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Autres remarques
High performance cocktail with a high flash point (120 °F / 49°C) and lower vapor pressure than xylene or toluene based cocktails for improved safety in use and storage.
Informations légales
SigmaFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Javier Vargas-Medrano et al.
BMC biochemistry, 17, 5-5 (2016-03-13)
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) is a benzene-derived molecule with two Cl atoms that is commonly utilized in the synthesis of pesticides. 1,2-DCB can be absorbed by living creatures and its effects on naturally-occurring enzymatic systems, including the effects on Ca(2+)-ATPases, have been