L8411
Ultima Gold™ XR LSC Cocktail
For aqueous samples
Synonyme(s) :
Liquid Scintillation Counting, Scintillation Cocktail
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- A high flash point (150 °C) offers greater safety.
- High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H.
- Compatible with alkaline samples.
- It will not diffuse through polyethylene vials.
- Biodegradable.
- Compatible with polar organic solvents.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter